(S)-1-Boc-2-methylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylate, (S)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-2-methylpiperazine, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methylpiperazine
AS3110G1 AS3110G25 AS3110G5
ACTIAS3110G1EA 0 CHF
ACTIAS3110G1 ACTIAS3110G25 ACTIAS3110G5
(S)-1-Boc-2-methylpiperazin
(S)-1-Boc-2-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2780 g/mol
MDL Number: MFCD01862121
CAS-Nummer: 169447-70-5