(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31896G1
AS31896G5
ACTIAS31896G1EA
0
CHF
ACTIAS31896G1
ACTIAS31896G5
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD02683205 CAS-Nummer: 163765-44-4 |