(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS3130G1
AS3130G5
ACTIAS3130G1EA
0
CHF
ACTIAS3130G1
ACTIAS3130G5
(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
(R)-1-Boc-3-isopropylpiperazin
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ MW: 228.3300 g/mol |
MDL Number:
MFCD07772113 CAS-Nummer: 928025-63-2 |