(R)-1-Boc-2-ethylpiperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS3119G1
AS3119G5
ACTIAS3119G1EA
0
CHF
ACTIAS3119G1
ACTIAS3119G5
(R)-1-Boc-2-ethylpiperazin
(R)-1-Boc-2-ethylpiperazin
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,3100 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411920 CAS-Nummer: 393781-70-9 |