4-(Morpholinosulfonyl)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35345G1
AS35345G5
ACTIAS35345G1EA
0
CHF
ACTIAS35345G1
ACTIAS35345G5
4-(Morpholinosulfonyl)anilin
4-(Morpholinosulfonyl)anilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S MW: 242.300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00277213 CAS-Nummer: 21626-70-0 |