1-Boc-4-iodpiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
AS5035G1
AS5035G25
AS5035G5
ACTIAS5035G1EA
0
CHF
ACTIAS5035G1
ACTIAS5035G25
ACTIAS5035G5
1-Boc-4-iodpiperidin
1-Boc-4-iodpiperidin
Formel:
C₁₀H₁₈INO₂ MW: 311.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115041 CAS-Nummer: 301673-14-3 |