1-Boc-4-cyanpiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
AS20379G25 AS20379G1 AS20379G5
ACTIAS20379G25EA 0 CHF
ACTIAS20379G25 ACTIAS20379G1 ACTIAS20379G5
1-Boc-4-cyanpiperidin
1-Boc-4-cyanpiperidin
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210.27 g/mol
MDL Number: MFCD01861223
CAS-Nummer: 91419-52-2