1-Boc-3-cyanpiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21277G1EA
0
CHF
ACTIAS21277G1
ACTIAS21277G5
1-Boc-3-cyanpiperidin
1-Boc-3-cyanpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ MW: 210,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861222 CAS-Nummer: 91419-53-3 |