1-Boc-2-cyanpiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
tert-Butyl 2-cyanopiperidine-1-carboxylate
AS40068G1
AS40068G5
ACTIAS40068G1EA
0
CHF
ACTIAS40068G1
ACTIAS40068G5
1-Boc-2-cyanpiperidin
1-Boc-2-cyanpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ MW: 210,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861221 CAS-Nummer: 153749-89-4 |