1-Boc-4-brompiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
AS35469G1 AS35469G5
ACTIAS35469G1EA 0 CHF
ACTIAS35469G1 ACTIAS35469G5
1-Boc-4-brompiperidin
1-Boc-4-brompiperidin
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
MDL Number: MFCD04115039
CAS-Nummer: 180695-79-8