Nipecotamid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128300050 128300500
ACRO128300050EA 109 CHF
ACRO128300050 ACRO128300500
Nipecotamid 95%
Nipecotamid
Formel: C₆H₁₂N₂O
Melting Pt: 102…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005993
CAS-Nummer: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥94 %