1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23960G1 AS23960G25 AS23960G5
ACTIAS23960G1EA 0 CHF
ACTIAS23960G1 ACTIAS23960G25 ACTIAS23960G5
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-4-carbonsäure
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-4-carbonsäure
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
MDL Number: MFCD03830325
CAS-Nummer: 333985-79-8