1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23957G1 AS23957G5
ACTIAS23957G1EA 0 CHF
ACTIAS23957G1 ACTIAS23957G5
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
MDL Number: MFCD03830326
CAS-Nummer: 702670-21-1