1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23959G1
AS23959G5
ACTIAS23959G1EA
0
CHF
ACTIAS23959G1
ACTIAS23959G5
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₁₆N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD14596111 CAS-Nummer: 1249531-45-0 |