2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50670.03 H50670.06
H50670.03EA 132 CHF
H50670.03 H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
Purity: 98% CAS No.: 75415-03-1 Molecular Formula: C8H7N3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 121-122° MDL No.: MFCD00115151
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Melting Pt: 121…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115151
CAS-Nummer: 75415-03-1