(1-Trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50047G1
AS50047G5
ACTIAS50047G1EA
0
CHF
ACTIAS50047G1
ACTIAS50047G5
(1-Trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(1-Trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel:
C₂₃H₂₀N₂O |
MDL Number:
MFCD02179553 CAS-Nummer: 33769-07-2 |