4-(Chlormethyl)-1-tritylimidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50283G1
AS50283G5
ACTIAS50283G1EA
0
CHF
ACTIAS50283G1
ACTIAS50283G5
4-(Chlormethyl)-1-tritylimidazol
4-(Chlormethyl)-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₃H₁₉ClN₂ |
MDL Number:
MFCD06660115 CAS-Nummer: 103057-10-9 |