3-Methyl-2-(tributylstannyl)thiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51231G1 AS51231G5
ACTIAS51231G1EA 330 CHF
ACTIAS51231G1 ACTIAS51231G5
3-Methyl-2-(tributylstannyl)thiophen
3-Methyl-2-(tributylstannyl)thiophen
Formel: C₁₇H₃₂SSn
MDL Number: MFCD09025807
CAS-Nummer: 166766-89-8