4-(Tributylstannyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51876G1
AS51876G5
ACTIAS51876G1EA
402
CHF
ACTIAS51876G1
ACTIAS51876G5
4-(Tributylstannyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
4-(Tributylstannyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
Formel:
C₁₇H₃₄OSn |
MDL Number:
MFCD18325166 CAS-Nummer: 535924-69-7 |