1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51235G1
AS51235G5
ACTIAS51235G1EA
0
CHF
ACTIAS51235G1
ACTIAS51235G5
1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol
1-Methyl-2-(tributylstannyl)indol
Formel:
C₂₁H₃₅NSn MW: 420,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD09265483 CAS-Nummer: 157427-46-8 |