2-Methyl-5-(tributylstannyl)furan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51229G1
AS51229G5
ACTIAS51229G1EA
243
CHF
ACTIAS51229G1
ACTIAS51229G5
2-Methyl-5-(tributylstannyl)furan
2-Methyl-5-(tributylstannyl)furan
Formel:
C₁₇H₃₂OSn |
MDL Number:
MFCD01319081 CAS-Nummer: 118486-95-6 |