2,5-Bis(tributylstannyl)furan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51702G1
AS51702G5
ACTIAS51702G1EA
0
CHF
ACTIAS51702G1
ACTIAS51702G5
2,5-Bis(tributylstannyl)furan
2,5-Bis(tributylstannyl)furan
Formel:
C₂₈H₅₆OSn₂ |
MDL Number:
MFCD09833740 CAS-Nummer: 193361-76-1 |