Tributyl(2-furyl)stannan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51074G1
AS51074G5
ACTIAS51074G1EA
0
CHF
ACTIAS51074G1
ACTIAS51074G5
Tributyl(2-furyl)stannan
2-(Tributylstannyl)furan
Formel:
C₁₆H₃₀OSn MW: 357,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00192512 CAS-Nummer: 118486-94-5 |