3,6-Dihydro-4-(tributylstannyl)-1(2H)-pyridincarbonsäure-tert-butylester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51766G1
AS51766G5
ACTIAS51766G1EA
0
CHF
ACTIAS51766G1
ACTIAS51766G5
3,6-Dihydro-4-(tributylstannyl)-1(2H)-pyridincarbonsäure-tert-butylester
3,6-Dihydro-4-(tributylstannyl)-1(2H)-pyridincarbonsäure-tert-butylester
Formel:
C₁₆H₃₀O₂Sn |
MDL Number:
MFCD18325165 CAS-Nummer: 208465-07-0 |