4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21039G1 AS21039G25 AS21039G5
ACTIAS21039G1EA 0 CHF
ACTIAS21039G1 ACTIAS21039G25 ACTIAS21039G5
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₄BNO₃
MDL Number: MFCD04112544
CAS-Nummer: 568577-88-8