1,4'-Bipiperidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Piperidinopiperidine
B22028.03 B22028.06 B22028.14
B22028.03EA 75.3 CHF
B22028.03 B22028.06 B22028.14
1,4'-Bipiperidin ≥99%
1,4'-Bipiperidin
Purity: 99% CAS No.: 4897-50-1 Molecular Formula: C10H20N2 Formula Weight: 168.28 Melting Point: 66-70° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00006475
Formel: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Melting Pt: 66…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006475
CAS-Nummer: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8
ADR: 8,III