1,4'-Bipiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Piperidinopiperidine
AS20665G25
AS20665G5
ACTIAS20665G25EA
73
CHF
ACTIAS20665G25
ACTIAS20665G5
1,4'-Bipiperidin
1,4'-Bipiperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂ MW: 168,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006475 CAS-Nummer: 4897-50-1 EINECS: 225-522-8 |