4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20711G25 AS20711G5
ACTIAS20711G25EA 440 CHF
ACTIAS20711G25 ACTIAS20711G5
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,18 g/mol
MDL Number: MFCD02682056
CAS-Nummer: 16209-00-0