2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20629G1 AS20629G25 AS20629G5
ACTIAS20629G1EA 47 CHF
ACTIAS20629G1 ACTIAS20629G25 ACTIAS20629G5
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoesäure
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD03086184
CAS-Nummer: 55317-53-8