6-Piperidino-3-pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS13026G1
AS13026G5
ACTIAS13026G1EA
0
CHF
ACTIAS13026G1
ACTIAS13026G5
6-Piperidino-3-pyridinboronsäure
6-Piperidino-3-pyridinboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06801705 CAS-Nummer: 1002129-33-0 |