2,4-Dichlor-7-methylchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS2590G1EA
639
CHF
ACTIAS2590G1
ACTIAS2590G5
2,4-Dichlor-7-methylchinazolin
2,4-Dichloro-7-methylquinazoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ MW: 213,0633 g/mol |
MDL Number:
MFCD11858254 CAS-Nummer: 25171-19-1 |