6-Brom-4-chlor-2-methylchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30759G1
AS30759G5
ACTIAS30759G1EA
0
CHF
ACTIAS30759G1
ACTIAS30759G5
6-Brom-4-chlor-2-methylchinazolin
6-Bromo-4-chloro-2-methylquinazoline
Formel:
C₉H₆BrClN₂ MW: 257,5143 g/mol |
MDL Number:
MFCD06657210 CAS-Nummer: 351426-04-5 |