4-Hydroxy-8-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20942G1 AS20942G25 AS20942G5
ACTIAS20942G1EA 75 CHF
ACTIAS20942G1 ACTIAS20942G25 ACTIAS20942G5
4-Hydroxy-8-(trifluormethyl)-3-chinolincarbonsäure
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
MDL Number: MFCD00047603
CAS-Nummer: 23779-95-5
EINECS: 245-878-8