1,2-Dimethyl-5-(tributylstannyl)imidazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS50710G1
AS50710G5
ACTIAS50710G1EA
0
CHF
ACTIAS50710G1
ACTIAS50710G5
1,2-Dimethyl-5-(tributylstannyl)imidazol
1,2-Dimethyl-5-(tributylstannyl)imidazol
Formel:
C₁₇H₃₄N₂Sn |
MDL Number:
MFCD11109395 CAS-Nummer: 86051-75-4 |