N-Fmoc-β-alanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4007989.0100EA
561.8
CHF
BACE4007989.0100
BACE4007989.0025
BACE4007989.0005
N-Fmoc-β-alanin
N-Fmoc-β-alanin
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄ MW: 311,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063328 CAS-Nummer: 35737-10-1 |