N-Fmoc-β-alanin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
H59887.06EA 126 CHF
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanin ≥99%
N-Fmoc-β-alanin
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,3 g/mol
Melting Pt: 142…147 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063328
CAS-Nummer: 35737-10-1