N-Fmoc-L-valin
Lieferant: Molekula
Synonyms: Fmoc-Val-OHN-α-Fmoc-L-ValineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
MOLEM36953221EA 0 CHF
MOLEM36953221
N-Fmoc-L-valin
N-Fmoc-L-valin
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037124
CAS-Nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0