N-Fmoc-L-valin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
B-1455.0025 B-1455.0100 B-1455.0500
BACEB-1455.0025EA 76 CHF
BACEB-1455.0025 BACEB-1455.0100 BACEB-1455.0500
N-Fmoc-L-valin
N-Fmoc-L-valin
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037124
CAS-Nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0