5-Nitro-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31654G5EA
0
CHF
ACTIAS31654G5
ACTIAS31654G1
5-Nitro-2-pyridincarbonitril
5-Nitro-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃N₃O₂ MW: 149,1069 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368184 CAS-Nummer: 100367-55-3 |