4-Chlor-N-methylpicolinamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
AS31795G1
AS31795G5
ACTIAS31795G1EA
0
CHF
ACTIAS31795G1
ACTIAS31795G5
4-Chlor-N-methylpicolinamid
4-Chlor-N-methylpicolinamid
Formel:
C₇H₇ClN₂O MW: 170,60 g/mol |
MDL Number:
MFCD02185921 CAS-Nummer: 220000-87-3 |