4-Benzyloxy-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51249G1
AS51249G5
ACTIAS51249G1EA
0
CHF
ACTIAS51249G1
ACTIAS51249G5
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₄ |
MDL Number:
MFCD09027252 CAS-Nummer: 243990-53-6 |