Thiophenol auf Polystyrol
Lieferant: BIOTAGE
Synonyms:
Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
800500
800273
800274
800275
800310
BITA800500EA
0
CHF
BITA800500
BITA800273
BITA800274
BITA800275
BITA800310
Thiophenol auf Polystyrol
Thiophenol
Formel:
C₆H₆S |
MDL Number:
MFCD00004826 CAS-Nummer: 108-98-5 |