1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1414G1
AS1414G5
ACTIAS1414G1EA
0
CHF
ACTIAS1414G1
ACTIAS1414G5
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₅H₆N₂O |
MDL Number:
MFCD00030439 CAS-Nummer: 39021-62-0 |