1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32540G1 AS32540G5
ACTIAS32540G1EA 0 CHF
ACTIAS32540G1 ACTIAS32540G5
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD01321308
CAS-Nummer: 13750-81-7