1-Methylimidazol-2-carbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
369850010 369850050
ACRO369850010EA 52.8 CHF
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd 97%
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₆N₂O
Siedepunkt: 70…74 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 35…39 °C
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321308
CAS-Nummer: 13750-81-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %