1-Allylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11053.09 L11053.18
L11053.09EA 50.6 CHF
L11053.09 L11053.18
1-Allylimidazol ≥97%
1-Allylimidazol
Purity: 99% CAS No.: 31410-01-2 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 212-213° Beilstein Reference: 605953 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00037894
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 212…213 °C
Dichte: 1.003
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037894
CAS-Nummer: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
ADR: 8,III