5-Brompicolinamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
AS35418G1 AS35418G5
ACTIAS35418G1EA 0 CHF
ACTIAS35418G1 ACTIAS35418G5
5-Brompicolinamid
5-Brompicolinamid
Formel: C₆H₅BrN₂O
MW: 201.0200 g/mol
MDL Number: MFCD04066715
CAS-Nummer: 90145-48-5