3-Hydroxytetrahydropyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxy-2H-pyran, Tetrahydro-2H-pyran-3-ol
AS32134G1
AS32134G5
ACTIAS32134G1EA
0
CHF
ACTIAS32134G1
ACTIAS32134G5
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00219387 CAS-Nummer: 19752-84-2 |