8-Fluor-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
AS20939G1 AS20939G25 AS20939G5
ACTIAS20939G1EA 0 CHF
ACTIAS20939G1 ACTIAS20939G25 ACTIAS20939G5
8-Fluor-4-chinolinol
8-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MDL Number: MFCD00272395
CAS-Nummer: 63010-71-9