6-Fluor-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
AS20940G1 AS20940G25 AS20940G5
ACTIAS20940G1EA 0 CHF
ACTIAS20940G1 ACTIAS20940G25 ACTIAS20940G5
6-Fluor-4-chinolinol
6-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163.1485 g/mol
MDL Number: MFCD00269610
CAS-Nummer: 391-78-6